143472
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid
98%
Ensaio
98%
forma
solid
pf
206-209 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)10-7-9(13(17)18)8-11(12(10)16)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
chave InChI
YEXOWHQZWLCHHD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)