68383
Ethyl p-toluenesulfonate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
pf
29-33 °C (lit.)
densidade
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
316.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
158 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)