158992
Methyl p-toluenesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate, Methylp-tosylate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.45 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
solid
temperatura de autoignição
896 °F
índice de refração
n20/D 1.5172 (lit.)
pb
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
pf
25-28 °C (lit.)
densidade
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?