131490
4-Methylpyridine
98%
Sinônimo(s):
4-Picoline, 4-Methylpyridine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1000 °F
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
145 °C (lit.)
pf
2.4 °C (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
chave InChI
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-picoline (4-Mepy) forms isostructural complexes with iron and cobalt phthalocyanines.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?