P42053
3-Methylpyridine
99%
Sinônimo(s):
3-Picoline, 3-Methylpyridine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
~1000 °F
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
144 °C (lit.)
pf
−19 °C (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- [The effect of new quaternary ammonium compounds on bacteria and fungi. 5: Synthesis of 3-methyl-n-alkylthiomethylpyridinium-, 1-methyl-3-n-alkylthiomethylimidazolium- and 1-ethyl-3-n-alkylthioimidazolinium chloride].: This research focuses on the synthesis of various quaternary ammonium compounds, including derivatives of 3-Methylpyridine, and evaluates their antimicrobial properties against bacteria and fungi (Pernak et al., 1983).
- Stereochemistry of cobalt porphyrins. I. The structure and characterization of 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethylporphinatobis(3-methylpyridine)cobalt(II).: This paper discusses the synthesis, structural analysis, and stereochemical properties of cobalt porphyrins complexed with 3-Methylpyridine, highlighting their potential applications in catalysis and materials science (Little and Ibers, 1974).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?