236276
3-Methylpyridine
≥99.5%
Sinônimo(s):
3-Picoline, 3-Methylpyridine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
4.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
~1000 °F
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
144 °C (lit.)
pf
−19 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?