101621
3-Chloro-2-methylaniline
99%
Sinônimo(s):
2-Amino-6-chlorotoluene, 3-Chloro-o-toluidine
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.588 (lit.)
pb
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(N)cccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter