Documentos Principais
101699
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitrotoluene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)Cl
Número CAS:
Peso molecular:
171.58
Beilstein:
1239924
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
238 °C (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
125 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)