438804
2-Nitrotoluene
≥99%
Sinônimo(s):
1-Methyl-2-nitrobenzene
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
225 °C (lit.)
pf
−4-−3 °C (lit.)
densidade
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?