D193402
3,5-Dinitroaniline
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3,5-Dinitroaniline, ≥96.5% (GC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
powder, crystals or chunks
cor
faint yellow to dark yellow, and Faint Brown to Dark Brown
pf
160-162 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5N3O4/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(2-4)9(12)13/h1-3H,7H2
chave InChI
MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?