156388
Pentafluorophenylhydrazine
97%
Sinônimo(s):
(Perfluorophenyl)hydrazine, NSC 88334, PFPH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
74-76 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NNc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-1-2(8)4(10)6(13-12)5(11)3(1)9/h13H,12H2
chave InChI
BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?