N21200
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
95%
Sinônimo(s):
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
135-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
chave InChI
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?