Documentos Principais
74175
Supelco
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
analytical standard
Sinônimo(s):
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Beilstein:
2210195
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
135-138 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
chave InChI
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)