Documentos Principais
58705
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm, (mixed colors)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Materiais
(mixed colors)
stainless steel washer
embalagem
pkg of 12 ea
conector
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm
compatibilidade
for use with 1/16 in. (1.5mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Descrição geral
Fittings and washers included.
  • Chemically inert
  • Zero dead volume, small bore
  • Autoclavable
  • 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
Informações legais
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5