Documentos Principais
51262-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32), for use with (1/16" tubing), pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
High Pressure HPLC Fittings
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
embalagem
pkg of 10 ea
compatibilidade
for use with (1/16" tubing)
Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos
Descrição geral
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)