51257-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.), for use with (1/32" tubing), pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Produtos recomendados
Materiais
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.)
embalagem
pkg of 10 ea
compatibilidade
for use with (1/32" tubing)
Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos
Descrição geral
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)