Documentos Principais
58256
Stainless Steel HPLC Fittings
nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel nut
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Rheodyne 6000-263
conector
nut for 1/16 in. tubing
10-32 Rheodyne for 1/16 in. O.D.
Descrição geral
The long Rheodyne stainless steel nut of the Stainless Steel HPLC Fitting has a longer hex portion for easier wrench access.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)