Documentos Principais
Z227242
Union
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinônimo(s):
Valco® Unions
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
PEEK
descrição
female
tamanho do furo
0.25 mm
compatibilidade
for connecting 1/16 in.
Descrição geral
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Union, reducing zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Supelco
22949
Union, reducing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z2272424061838552921