Documentos Principais
58289
Waters® Union
size 1/16 in., stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 1 ea
tamanho
1/16 in.
Descrição geral
Waters® Union is used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Waters is a registered trademark of Waters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Rheodyne® Fittings long nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
58257
Rheodyne® Fittings
Upchurch Fittings Kit for use with Waters
58639
Upchurch Fittings Kit
Supelco® PEEK Fitting One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Z227250
Supelco® PEEK Fitting