Documentos Principais
57658
Parafuso de união de aperto com a mão PEEK Upchurch
bore 0.010 in., 10-32 thread
Sinônimo(s):
Upchurch PEEK Fingertight Union
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
carbon-filled PEEK union
furo
0.010 in.
conector
10-32 thread
Descrição geral
The PEEK zero dead volume unions are to be operated at 5000 ψ (352 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
RheFlex® PEEK Fittings Short fitting set, 1/16 in. tubing
57691
RheFlex® PEEK Fittings
Supelco
Supelco
58626
Tee
Upchurch Fittings Kit for use with Waters
58639
Upchurch Fittings Kit