Documentos Principais
57659
Parafuso de união de aperto com a mão PEEK Upchurch
bore 0.020 in., 10-32 thread
Sinônimo(s):
Upchurch PEEK Fingertight Union
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
furo
0.020 in.
conector
10-32 thread
Descrição geral
The PEEK zero dead volume unions (bore 0.020 in., thread 10-32) need to be operated at 5000 ψ (352 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)