55067-U
Upchurch PEEK Fingertight Fitting
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Upchurch PEEK Finger-tight Fitting
About This Item
Produtos recomendados
descrição
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
0.0625 in. (1.5875 mm)
conector
10-32 fitting (one-piece)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)