Documentos Principais
58257
Rheodyne® Fittings
long nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel nut
descrição
long nut
embalagem
pkg of 10 ea
conector
long nut for 1/16 in. tubing
Descrição geral
The long Rheodyne nut has a longer hex portion for easier wrench access.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)