Documentos Principais
57479
Rheodyne® Fittings
nut and ferrule for 1/8 in. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel nut and ferrule
embalagem
pkg of 1 ea
conector
nut and ferrule for 1/8 in. tubing
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
RheFlex® PEEK Fittings Short fitting set, 1/16 in. tubing
57691
RheFlex® PEEK Fittings
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
54995
PEEK Tubing