Key Documents
58685
Flangeless Fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Materiais
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
embalagem
pkg of 5 ea
Parâmetros
1000 psi max. pressure (70 bar)
conector
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
58742
Tubing Adapter
Tubing Coupler 1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
56051
Tubing Coupler
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, female Luer
58721
Tubing Adapter
Tube Fitting, Cheminert® 1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm, (mixed colors)
58712
Tube Fitting, Cheminert®