58686
Tube Fitting, Flangeless
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Produtos recomendados
Materiais
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
embalagem
pkg of 5 ea
Parâmetros
500 psi max. pressure (35 bar)
conector
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
Descrição geral
Tube Fitting, Flangeless can be used as a replacement part for Supelco mobile phase reservoir system.
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)