Documentos Principais
58632
Upchurch Fingertight Fittings Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Descrição geral
High pressure fittings with 10-32 threads for 1/16 in. O.D. tubing. Kit includes:
  • Delrin Fingertight nut, good to 4,000 psi (280 kg/cm2), 5 ea
  • Stainless steel Fingertight nut, good to 6,000 psi (420 kg/cm2), wrenchtight to 10,000 psi (700 kg/cm2), 5 ea
  • PEEK gripping ferrule, 20 ea.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Waters® Fittings size 1/16 in., pkg of 5 ea
Supelco
58458
Waters® Fittings