Documentos Principais
57690-U
RheFlex® PEEK Fittings
Long fitting set, 1/16 in. tubing
Sinônimo(s):
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
embalagem
pkg of 5 ea
compatibilidade
1/16 in. tubing
Características e benefícios
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Informações legais
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Upchurch Fittings Kit for use with Waters
58639
Upchurch Fittings Kit
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in., yellow, max. pressure 8000
Z226688
PEEK Tubing