Documentos Principais
57477
RheFlex® PEEK Fittings
Fitting set, 1/8 in. tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
embalagem
pkg of 1 ea
conector
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
compatibilidade
1/8 in. tubing
Características e benefícios
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)