Documentos Principais
58381
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
702SNR, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
glass body
tamanho da agulha
22s ga (blunt tip)
Características
needle type SN (special needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80465
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibilidade
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Categorias relacionadas
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)