Key Documents
20885
Hamilton® HPLC syringes
1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
tamanho da agulha
22s ga (blunt tip)
Características
blunt tip
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80065
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibilidade
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Categorias relacionadas
Aplicação
Hamilton® HPLC syringes may be used for extraction and injection of the sample material.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Single drop liquid?liquid?liquid microextraction of methamphetamine and amphetamine in urine
He Y and Kang J-Y
Journal of Chromatography A, 1133, 35-40 (2006)