Documentos Principais
20737
Seringa Hamilton®, série 700, com agulha fixa
710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
needle type N (cemented needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80600
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Aplicação
It has been used in a study where liquid core optical fiber type total reflection cell was applied for the detection of flow injection analysis.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Liquid core optical fiber total reflection cell as a colorimetric detector for flow injection analysis.
Fujiwara, Kitao, and Keiichiro Fuwa.
Analytical Chemistry, 57.6, 1012-1016 (1985)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)