Documentos Principais
20788
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 705RN 50UL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80530
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)