Documentos Principais
20919
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
75RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 75RN 5.0UL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26s ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 87930
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
5 μL
Descrição geral
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)