Documentos Principais
20790-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 710RN 100UL
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80630
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 710RN (removable needle)
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)