Documentos Principais
Z118125
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
stainless steel needle (point style 4)
tamanho da agulha
22 ga
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7804-01
agulha C
101.5 mm (4 in.)
volume
2.5-100 μL
Características e benefícios
22° bevel
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)