Z118109
Hamilton® needles for RN syringes
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
tamanho da agulha
22 ga
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7806-01
agulha C
101.5 mm (4 in.)
volume
250-10000 μL
Categorias relacionadas
Aplicação
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z118109-6EA | 4061832875255 |
Z118109-3EA |