Z693766
LabJaws™ lattice rod end connector
nickel plated
Sinônimo(s):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
nickel plated
fabricante/nome comercial
Troemner 916126
capacidade da garra
0-13 mm
Descrição geral
Holds rods firmly at 90°. Use when semi-permanent installations are required. Comes with two set screws.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z693766-1EA | 4061833044636 |