Documentos Principais
Z107174
Sigma-Aldrich
Lattice-rod clamp
die cast aluminum (alloy)
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiais
die cast aluminum (alloy)
embalagem
set of 12 ea
Descrição geral
Equipped with Allen screws. Assembles without dismantling the existing lattice-rod setup.
Aplicação
For use with 1/2 in. diam. lattice rods.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)