Documentos Principais
Z693790
LabJaws lattice rod S-connector
nickel plated
Sinônimo(s):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiais
nickel plated
fabricante/nome comercial
Troemner 916127
capacidade da garra
0-13 mm
Descrição geral
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)