Documentos Principais
Z562521
LabJaws end-to-end lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiais
aluminum
fabricante/nome comercial
Troemner 916133
capacidade da garra
0-13 mm , 0-51 inches
Descrição geral
Corrosion resistant. Increases the length of lab frame rods and clamps with perfect alignment. Comes with 2 set screws.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)