Z562505
LabJaws™ swivel clamp holder
jaw capacity 0-19 mm (0-0.75 in.), nickel plated (zinc)
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
nickel plated (zinc)
fabricante/nome comercial
Troemner 916065
capacidade da garra
0-19 mm (0-0.75 in.)
Descrição geral
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability. Designed to enable tilting of clamp at any angle in parallel planes. Outside adjustment screw permits close distance between items being held.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562505-1EA | 4061833043042 |