Z693758
LabJaws™ all-position clamp holder
nickel plated
Sinônimo(s):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
nickel plated
fabricante/nome comercial
Troemner 916085
capacidade da garra
0-19 mm
Descrição geral
Permits adjustment at any angle in any plane. Holders are set at 90° to each other, connected by a 90° connector, allowing 360° rotation.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z693758-1EA | 4061833044612 |