Z693812
LabJaws™ multi-rod connector
nickel plated
Sinônimo(s):
clamp holders, frame connectors
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
nickel plated
fabricante/nome comercial
Troemner 916131
capacidade da garra
0-13 mm
Descrição geral
Maximum adjustment capability within one connector. Two adjustment rods fit into the oval hole in the connector, preventing turning when tightened. Side and front 13 mm holes allow creation of a variety of configurations.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z693812-1EA | 4061833044698 |