Documentos Principais
20783
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
clear glass body
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
removable needle RN
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81030
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)