Documentos Principais
20972
Seringa Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26s ga (bevel tip)
descrição
Gastight®
Características
needle type N (cemented)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80000
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Descrição geral
A seringa Hamilton está disponível na opção hermética que minimiza a troca de gases durante a análise por GC. Ela viabiliza a aplicação do volume exato. O êmbolo é, acima de tudo, incomparável.
Aplicação
A seringa Hamilton foi usada na amostragem de gás de headspace produzido com o sistema de avaliação de pressão automatizado para análise de metano com o uso de cromatografia gasosa. Ela também foi usada em procedimentos de extração e injeção durante uma análise por GC dos componentes do óleo essencial de Lavandula angustifolia.
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Hydrodistillation-headspace solvent microextraction, a new method for analysis of the essential oil components of Lavandula angustifolia Mill.
Fakhari, Ali Reza, et al.
Journal of Chromatography A, 1098.1, 14-18 (2005)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Evaluating effects of tannins on extent and rate of in vitro gas and CH 4 production using an automated pressure evaluation system (APES).
Pellikaan, Wilbert F., et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 166, 377-390 (2011)