20705
Seringa Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
22s ga (side-port)
descrição
Gastight®
Características
needle type N (cemented)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81139
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Aplicação
It has been used in calibrating the instrument used for the analysis of dissolved gases by headspace sampling GC equipped with thermal conductivity, flame ionization and FPD detectors.
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Analysis of dissolved gases by headspace sampling gas chromatography with column and detector switching. Preliminary results.
Analytical Communications, 33.10, 371-373 (1996)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)