20708
Seringa Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
22 ga (side-port)
descrição
Gastight®
Características
needle type N (cemented)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81243
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
0.5 mL
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)