Documentos Principais
20781
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
clear glass body
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80230
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibilidade
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)