HAM201050
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1710, AccuDil (AD) end, volume 100 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Materiais
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1710, AccuDil (AD) end
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
1000 psig pressure
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
volume
100 μL
Categorias relacionadas
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HAM201050-1EA | 4061833476475 |